Learn More
BRAND™ Trichter aus Glas mit Innenrillen
Artikelnummer. 15597831 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
15597831 150 mm 10 Stück
15211459 80 mm 10 Stück
15221459 100 mm 10 Stück
15201459 70 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15597831 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 145631
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Brand™ Glastrichter mit Innenrillen bestehen aus Boro 3.3 Glas und sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Geschliffener und feuerpolierter oberer Rand
  • Kurzer Stiel
  • Abgewinkelt um 60°
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 16 mm
Material Borosilikatglas
Winkel 60°
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Filtration
Länge (metrisch) Stiel 150 mm
Menge 1/Pckg.
Produkttyp Trichter