Learn More
Fluvoxamine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448096 100 mg -
16408348 10 mg 10 Milligramm
16404237 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16448096 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0103A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H25F3N2O6
Menge 100 mg
Synonym DU-23000 maleate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.20 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (46.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
Formelmasse 434.41
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation