Learn More
Fluvoxketon, TRC
Artikelnummer. 30003977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003977 250 mg 250 Milligramm
30010293 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF603700250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61718-80-7
Summenformel C13 H15 F3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
Synonym 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP)
IUPAC-Name 5-Methoxy-1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]pentan-1-1-on
SMILES COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxketone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Formelmasse 260.1024