Learn More
Fluvoxketon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluvoxketone |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| Formelmasse | 260.1024 |