Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Artikelnummer. 17101491 Alle ansehen ACROBiosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
25 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17101491 25 Tests 25 Tests
17146321 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17101491 Lieferant ACROBiosystems Lieferanten-Nr. FM3HPY5325TESTS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FMC63 scFv
Klassifikation Monoclonal
Klon Y45
Konjugat PE
Wirtsspezies Human (HEK293)
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung -20°C, aviod light
Isotype IgG1