Learn More
Cole-Parmer™ Kolbenpumpenkopf ohne Ventil der Serie FMI RH
Artikelnummer. 15592173 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
10 bis 100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
15592173 10 bis 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15592173 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0711765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 €
    1298.44 € / 1 Stück
    Sparen 566.56 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolbenpumpen ohne Ventil sind wartungsarm und weisen seltener Kolbenfresser oder Verstopfungen auf. Dank der Konstruktion mit nur einem einzigen beweglichen Teil wird die Abweichung im Laufe der Zeit reduziert, was Millionen von zuverlässigen, wiederholba
  • Geringe Verdrängung sorgt für ausgezeichnete Präzision
  • Vollständig einstellbar von Null bis Maximum
Spezifikation
Beschreibung Kolbenpumpenkopf ohne Ventil
Flussrate 10 bis 100 μl
Maximaler Druck 100 psi