Learn More
FMO5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16802054 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802054 20 μL 20 Mikroliter
16892044 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802054
Marke: Proteintech 136991AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Metabolic N-oxidation of the diet-derived amino-trimethylamine (TMA) is mediated by flavin-containing monooxygenase and is subject to an inherited FMO3 polymorphism in man resulting in a small subpopulation with reduced TMA N-oxidation capacity resulting in fish odor syndrome Trimethylaminuria. Three forms of the enzyme, FMO1 found in fetal liver, FMO2 found in adult liver, and FMO3 are encoded by genes clustered in the 1q23-q25 region. Flavin-containing monooxygenases are NADPH-dependent flavoenzymes that catalyzes the oxidation of soft nucleophilic heteroatom centers in drugs, pesticides, and xenobiotics. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Antigen FMO5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen FMO5
Gen-Zugriffsnummer P49326, P97872, Q8K4C0
Gen-Alias Dimethylaniline oxidase 5, FMO 5, FMO5
Gensymbole FMO5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FMO5 Fusion Protein Ag4604
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14263, 2330, 246248
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG