Learn More
Fmoc-allo-ile-oh, TRC
Artikelnummer. 30389769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389769 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF594955100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-allo-ile-oh
CAS 251316-98-0
Summenformel C21 H23 N O4
Menge 100 mg
Synonym Fmoc-L-allo-isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.1627