Learn More
Fmoc-L-allo-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30399108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30399108 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF594955500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-allo-ile-oh
CAS 251316-98-0
Summenformel C21 H23 N O4
Menge 500 mg
Synonym Fmoc-L-allo-isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.1627