Learn More
Fmoc-L-allo-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30408200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408200 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF594955250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-allo-ile-oh
CAS 251316-98-0
Summenformel C21 H23 N O4
Menge 250 mg
Synonym Fmoc-L-allo-isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.1627