Learn More
FMOC-L-Isoleucin, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10125110 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10125110 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10125110 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 265240025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-L-Isoleucine
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Namenshinweis 99%
CAS 71989-23-6
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C21H23NO4
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5
MDL-Nummer MFCD00037125
Spezifische Drehung -11° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Synonym fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
InChI-Schlüssel QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylpentanoate
Spezifischer Drehzustand - 12.00 (20.00°C c=1,DMF)
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
Menge 2.5 g
PubChem CID 2724629
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver