Learn More
Fmoc-l-Propargylglycin, TRC
Artikelnummer. 30406691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406691 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8610301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fmoc-L-Propargylglycine
CAS 198561-07-8
Summenformel C20 H17 N O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ynsäure
Molekulargewicht (g/mol) 335.35
Formelmasse 335.1158