missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH, TRC

Artikelnummer. 30179344
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179344 10 g 10 Gramm
30179487 5 g 5 Gramm
30179055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF62286010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71989-38-3
Summenformel C28H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 459.53
Synonym (S)-3-(4-tert-Butoxyphenyl)-2-[[[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, NSC 334301, O-(1,1-Dimethylethyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine;
SMILES CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH
InChI-Formel InChI=1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
Menge 10 g
Formelmasse 459.2046
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.