Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 96.87% |
| CAS | 159858-22-7 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 601.69 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Menge | 500 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 83.33 mg/mL (138.49 mM∣Need ultrasonic) |