Learn More
Fmoc-Valin, TRC
Artikelnummer. 30389023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389023 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF68000010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-valine
CAS 68858-20-8
Summenformel C20H21NO4
Menge 10 g
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-Fmoc-valine, 125: PN: WO2004099237 PAGE: 36 claimed protein, 221: PN: US20070042401 PAGE: 29 claimed protein, 912: PN: WO2006135786 PAGE: 59 claimed protein, FMOC-L-valine, Fmoc-L-Val-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, NSC 334304
InChI-Formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 339.39
Formelmasse 339.1471