Learn More
Sartorius™ X100 Chromatographiepapier, 58 x 60 cm, Sorte: FN 4
Artikelnummer. 10138581 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10138581 580 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10138581 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. FT2504580600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 €
    357.77 € / 100 Stück
    Sparen 131.23 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 4
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 600 mm
Länge (metrisch) 580 mm
Verfahren Chromatographie