Learn More
Tork Schaumseife
Artikelnummer. 30243792 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6/Packung
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30243792 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243792 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 470022
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luxuriöse, angenehm duftende Schaumseife für die Hände mit Portionskontrolle
  • Hohe Kapazität
  • Portionskontrolle ermöglichen und Überbeanspruchung verhindern
  • Verwöhnen Sie Ihre Besucher mit einer luxuriösen, angenehm duftenden Schaumseife, die ihre Hände weich und geschmeidig macht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaumwaschreiniger
Farbe Rosa
Form Schaumstoff
Abmessungen (L x B x H) 235 x 184 x 224 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) S34-Spender
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 4,330 in.
Länge (metrisch) 110 mm
Verpackung Kunststoffbeutel
pH-Bereich 5
Menge 6/Packung
Sterilität Nicht steril
Volumen (angloamerikanisch) 27,05 oz.
Volumen (metrisch) 800 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 31,35 oz.
Gewicht (metrisch) 889 g