Learn More
Bolle Safety Schaumstoff- und Gurtenset für RUSH+ 2.0 und RUSH+ 2.0 XP
Alle ansehen Bollé Safety ProdukteBeschreibung
- Verbessertes Schutzupgrade: Entwickelt, um die Leistung der Brillen RUSH+ 2.0 und RUSH+ 2.0 XP in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern.
- Schaumstoffdichtung für verbesserte Abdichtung: Bietet zusätzlichen Schutz gegen Staub, Partikel und Schmutz, indem die Lücken zwischen Brille und Gesicht reduziert werden.
- Veränderbarer Gurt für sichere Passform: Gewährleistet Stabilität bei Bewegung und intensiven Aufgaben und verbessert das Selbstvertrauen und die Sicherheit des Trägers.
- Optimierte Sicherung: Hält die Brille sicher an Ort und Stelle, selbst unter dynamischen oder intensiven Arbeitsbedingungen.
- Verbessert den Komfort des Trägers: Die Schaumstoffoberfläche erhöht den Komfort und erhält gleichzeitig einen effektiven Schutz.
- Einfache Integration: Speziell entwickelt für nahtlose Kompatibilität mit den XP-Modellen RUSH+ 2.0 und RUSH+ 2.0.
- Erweitert die Produktflexibilität: Ermöglicht es, Standard-Schutzbrillen an anspruchsvollere Umgebungen anzupassen.
- Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften: Verbesserte Passform und Schutz fördern die regelmäßige Nutzung unter den Arbeitnehmern.
- Ideal für anspruchsvolle Anwendungen: Geeignet für Bau, Wartung, industrielle Arbeiten und Umgebungen mit Staub oder luftgetragenen Partikeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 16321-1 |
| Produkttyp | Schaumstoff- und Gurt-Set |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Enthält | Schaumstoffdichtung und Gurt |
| Größe | Mittel/groß |