Learn More
Chemtronics Foamtips™ 5 in. Round Foamtip Swab, Polypropylene Handle, 1 in. Head
Artikelnummer. 17839895 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Spitzentyp:
Abgerundet
Packungsgröße:
1200 Stück
Artikelnummer. 17839895
Marke: Chemtronics CF1050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Swabs are constructed from medical grade foam which features the best open cell structure, providing excellent particle entrapment characteristics. The foam is thermally bonded to the swab handle without using adhesives.
Features and Benefits
  • Precision cleaning swabs with polyurethane foam head
  • Purest medical grade foam
  • Traps surface particles while cleaning
  • High solvent capacity; holds solvent well
  • Fiberless construction does not generate loose fibers or particles
  • No adhesives or binders are used in the construction
  • Economical for high quantity applications
Applications
  • Clean excess adhesives after gluing
  • Clean micro-mechanical devices
  • Remove Flux residues from printed circuit boards
  • Apply small precise quantities of adhesive or lubricants
Spezifikation
Griffmaterial Polypropylene
Produkttyp Swab
Spitzenmaterial Medical-grade Foam
Spitzentyp Abgerundet