Learn More
FOCAD Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 593.00 €
Spezifikation
Antigen FOCAD
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18680827
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49163-25ul
25 μL
369.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18642847
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-49163
0.1 mL
593.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FOCAD Polyclonal antibody specifically detects FOCAD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
FOCAD
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Focadhesin, KIAA1797
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NWAALLSPLMRLNFGEEIQQLCLEIMVTQAQSSQNAAALLGLWVTPPLIHSLSLNTKRYLLISAPLWIKHISDEQILGFVENLMVAVFKAASPLGSPELCPSALHGLSQAMKLPSPAHHLWSLLSEA
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
54914
IgG
Immunogen affinity purified