Learn More
Keystone Cleanroom Products Reinraum-Gesichtsmasken, gammabestrahlt mit Tyvek™ Seitliche Erweiterung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17785299 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fastening Type:
Binder
Kopfband
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fastening Type Farbe Packungsgröße
17785299 Binder Grün 500 Stück
17755299 Kopfband Blau 500 Stück
17765299 Kopfband Grün 500 Stück
17775299 Binder Blau 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17785299 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. S1461XLGAD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 €
    2380.51 € / 500 Stück
    Sparen 679.49 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keystone Reinraumprodukte, Gammabestrahlte Reinraum-Masken verhindern das Beschlagen von Schutzbrillen und das Verrutschen der Maske.
  • Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
  • Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
  • Tyvek™ Seitenverlängerungen ermöglichen eine Maskenerweiterung, um die Abdeckung zu erhöhen und eine unerwünschte Exposition d
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Grün
Fastening Type Binder
Material SMS
Größe XL
Sterilität Steril
Abmessungen (L x B) 12,25 x 4 in.
Modell Plissiert, S-1461
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Enthält Seitenverlängerung
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 12,25 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm