Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Positionen:
40
60
90
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
- Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
- Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
- Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
- Kann in Wasserbädern verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Beschreibung | Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell |
| Array | 6 x 15 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 90 |
| Form | Rectangular, Rounded Corners |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Mehr anzeigen |