Learn More
Slice™ Klappbares Mehrzweckmesser
Artikelnummer. 16473639
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16473639 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16473639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.22 €
    52.21 € / 1 Stück
    Sparen 6.01 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Slice™ faltbare Mehrzweckmesser ist ein robustes Messer mit finger-friendly™ Klinge, das bei Berührung sicher ist und effektiv schneidet.
  • Das Hochleistungs-Mehrzweckmesser kombiniert Festigkeit und Sicherheit
  • Mit finger-friendly™ Schliff, der bei Slice™ einzigartig ist, ist es sicher zu berühren und schneidet trotzdem Materialien effektiv.
  • Komfortable Fingerschlaufe für sichere und kontrollierte Schnitte
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Schnellverschluss
  • Mit Gürtelclip
  • Im Lieferumfang ist eine Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze enthalten, die jedoch mit einer optionalen spitzen Klinge kompatibel ist.
  • Die Klingen sind chemisch inert, nicht magnetisch, nicht leitend und rosten niemals.
  • Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze
  • Langlebiger Metallgriff
  • Beidhändig verwendbar
  • Weniger Klingenwechsel reduzieren Verletzungen und senken die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
  • Kompatible Klingen: 10526, 10528
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) 10526, 10528 Klinge
Länge (angloamerikanisch) 4,33 in.
Länge (metrisch) 110 mm
Material Karbonstahl, Aluminium, Polyamid, Edelstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielles Schneiden
Enthält 1 Keramikklinge 10526 mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 5,91 oz.
Gewicht (metrisch) 167,5 g
Breite (angloamerikanisch) 1,30 in.
Breite (metrisch) 33 mm