Learn More
Folsäure, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435239
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15435239 5 g 5 Gramm
15445239 25 g 25 Gramm
15455239 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15435239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62937.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Folic acid and its derivatives are essential mediators of one-carbon metabolism within cells.It is especially important in aiding rapid cell division and growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.404
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 100781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.6mg/ml),1 M NaOH (50mg/ml),methanol (slightly),diluted acids,and alkaline solutions.
Formelmasse 441.41
Physikalische Form Pulver