Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Folic Acid |
| CAS | 59-30-3 |
| Farbe | Gelb bis orange |
| Summenformel | C19H19N7O6 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid |
| InChI-Schlüssel | OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 441.404 |
| Mehr anzeigen |