Learn More
Folic acid, ≥95%, Cell Culture Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425162 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Artikelnummer. Menge
11425162 5 g
11445162 100 g
2 options
Artikelnummer. 11425162
Marke: MP Biomedicals 0219466505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.40
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Spezifikation
Menge 5 g