Learn More
Folsäure, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443539
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15443539 25 g 25 Gramm
15453539 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15443539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60833.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid acts as a vitamin (hematopoietic), a nutritional supplement and dietary requirement for poultry. It also plays an important role in the formation of S-adenosyl methionine and in the synthesis and repair of DNA and RNA. Further, it serves as an essential vitamin for erythropoiesis. It is also employed in the treatment of methanol poisoning. In addition to this, it is used in the treatment and prevention of folate deficiencies and megaloblastic anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin B9. Ein Vitamin aus dem B-Komplex, das für den Körper zur Herstellung von roter Blutzellen erforderlich ist. Folsäure wirkt als Vitamin (hämatopoetisch), als Nahrungsergänzung und Nahrungsbedarf für Geflügel. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von S-Adenosylmethionin und bei der Synthese und Reparatur von DNA und RNA. Darüber hinaus dient es als wesentliches Vitamin für die Erythropoiese. Es wird auch zur Behandlung von Methanolvergiftungen eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Behandlung und Prävention von Folatmangel und megaloblastischer Anämie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid, Essigsäure, Phenol, Pyridin, Alkalihydroxide, Karbonaten, heißer verdünnter Salzsäure und Schwefelsäure. Schwer löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Butanol. Nicht löslich in Aceton, Chloroform, Ether und Benzol.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Schwermetallionen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.404
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid
Farbe Gelb bis orange
Menge 25 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene.
Formelmasse 441.41
Physikalische Form Kristallin