Learn More
Folin-Ciocalteu's Reagenz, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16440704 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16440704 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16440704 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. FOCIRE01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.42 €
    114.05 € / 100 Milliliter
    Sparen 8.37 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung Flüssigreagenz wird in einer Winchester Flasche aus braunem Glas geliefert
Produkttyp Folin-Ciocalteu-Reagenz
Menge 100 mL