Learn More
Folinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Folinic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 58-05-9 |
| Farbe | Light Green |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H23N7O7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | leucovorin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (528.05 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |