Learn More
Hartmann Larochette™ Foliodress™ OP-Masken aus Vliesstoff
Artikelnummer. 11720104
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11720104 Grün 50 Stück
11730104 Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11720104 Lieferant Hartmann Larochette™ Lieferanten-Nr. 9921431
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige chirurgische Masken aus hypoallergenen Vliesstoffen. Die Hartmann Larochette™ Foliodress™ chirurgischen Gesichtsmasken aus Vlies sind ideal für den einmaligen Einsatz in chirurgischen Bereichen, auf Isolierungsstationen und auf der
  • Hochwertige chirurgische Gesichtsmasken nach EN : 14683:2014 Typ II oder Typ II-R.
  • Hypoallergene Vliesstoffe, frei von natürlichem Gummilatex.
  • Hohe Filtrationsleistung und komfortable Atembeständigkeit
  • Lange integrierte Nasenleiste.
  • Duftstofffrei
  • Langlebig.
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Gesichtsmaske
Farbe Grün
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN 14683:2014 Typ II oder Typ II-R.
Bauweise Vlies
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtereffizienz Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Einmalgebrauch in allen chirurgischen Bereichen sowie auf Isolierungsstationen und Intensivstationen.