Learn More
Folpet 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317578 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317578 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13890000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folpet
CAS 133-07-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Folpet
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H4 Cl3 N O2 S
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
InChI-Formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(Trichlormethylsulfanyl)isoindol-1,3-dion
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 296.56
Menge 1 mL
Formelmasse 294,9028 g/mol