Learn More
Folpet-d4, CDN
Artikelnummer. 30326319
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326319
Marke: CDN CDND74860.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folpet D4
CAS 1327204-12-5
Summenformel C9 2H4 Cl3 N O2 S
Menge 0.01 g
Synonym Folpet D4
InChI-Formel InChI=1 S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(=O)c2c1[2 H]
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 300.58
Formelmasse 298.9279 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity