Learn More
Folpet, TRC
Product Code. 17961195
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17961195 25 g 25 Gramm
17924415 10 g 10 Gramm
17952375 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17961195 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF40200025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133-07-3
Summenformel C9 H4 Cl3 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 296.56
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
IUPAC-Name 2-(Trichlormethylsulfanyl)isoindol-1,3-dion
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Folpet
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Formelmasse 294.9028
Reinheit (%) >95%