Learn More
Fomesafen, TRC
Artikelnummer. 30136000
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136000 1 g 1 Gramm
30136716 250 mg 250 Milligramm
17961225 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6804031G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72178-02-0
Summenformel C15 H10 Cl F3 N2 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 438.76
Synonym 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzamide, Flex, Flexstar, Fomesafen, N-Methanesulfonyl-5-[(2-chloro-α,α,α-trifluoro-4-tolyl)oxy]-2-nitrobenzamide, PP021, Reflex, Reflex (herbicide)
IUPAC-Name 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methylsulfonyl-2-nitrobenzamide
SMILES CS(=O)(=O)NC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fomesafen
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10ClF3N2O6S/c1-28(25,26)20-14(22)10-7-9(3-4-12(10)21(23)24)27-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,1H3,(H,20,22)
Formelmasse 437.99