Learn More
Gilac™ Lebensmittelbehälter mit schwarzen Griffen
Artikelnummer. 17918411
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17918411 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17918411 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.68 €
    64.63 € / 1 Stück
    Sparen 33.05 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Lebensmittelbehälter mit schwarzen Griffen ist dank seiner Griffe leicht zu handhaben.
  • Runder 50-Liter-Lebensmittelbehälter mit Griffen.
  • Deckel optional erhältlich.
Specifications
Produkttyp Lebensmittelbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Form Rund
Volumen (angloamerikanisch) 13,2 gal.
Volumen (metrisch) 50 l