Learn More
Testo™ Einstechfühler Typ T
Artikelnummer. 10760433
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Einstichsonde für Lebensmittel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
10760433 Einstichsonde für Lebensmittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10760433 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0603 2492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.43 €
    114.00 € / 1 Stück
    Sparen 56.43 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung Einstichsonde für Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) testo 926, testo 735
Typ Thermoelement Typ T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln
Enthält Fest installiertes 1,5 m-Kabel
Länge (metrisch) 114,3 mm