Learn More
Jenway™ pH-Lebensmittelelektrode mit S7-Anschluss für die Verwendung mit Modell 430
Artikelnummer. 11420579
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel
11420579 1 m
1 options
Artikelnummer. 11420579
Marke: Jenway™ 1619000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
pH-Lebensmittelelektrode mit S7-Anschluss für die Verwendung mit Modell 430
  • Typ: Kombination
  • Art des Endes: Flach
  • pH-Bereich: 0-14
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Gehäusematerial: Epoxid
Spezifikation
Beschreibung Kombination, nachfüllbar
Diaphragma Poröses PTFE
Material Epoxidschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Art der Fülllösung 4M KCl/AgCl Partielles Gel
Internes Bezugssystem AgCl
Isopotentialpunkt 0±20 mV
Reaktionszeit 95 % des endgültigen Messwerts in 10 Sekunden
Steigung 59.16 mV ±3 mV bei 25 °C
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Spitzentyp Flach
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Stiel 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm