Learn More
Testo™ Lebensmittel-Thermometer
Artikelnummer. 10369861
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–50 bis 275 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10369861 –50 bis 275 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10369861
Marke: Testo™ 0563 1051
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Einstichthermometer eignet sich zur Messung der Kerntemperatur von halbfesten Medien wie Fleisch und Käse in der Lebensmittelindustrie. Die Einstichthermometer gewährleisten dank ihrer robusten Konstruktion zuverlässige Ergebnisse bei täglichem Einsatz.
  • Für den täglichen Gebrauch entwickelt
  • Kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Gemäß IP65 geschützt
  • Austauschbare Messspitze: Standardspitze für halbfeste Medien, lange 200 mm-Messspitze für halbfeste Medien (optional) und eine Messspitze für gefrorene Lebensmittel (optional)
  • Zwei einstellbare Schwellenwerte; akustische und optische Alarme werden ausgelöst, wenn die Schwellenwerte überschritten werden
  • Entspricht EN 13485 und HACCP
Spezifikation
Max. Temperatur (metrisch) 275 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 275 °C
Genauigkeit ±0,5 °C
Display Digital-LCD