Learn More
Buerkle™ Lösemittelpumpe Fußbetrieb mit Auslaufbogen, 95 cm
Artikelnummer. 10504772 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Lösemittelpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10504772 Lösemittelpumpe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10504772 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56031100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ fußbetriebene Lösungsmittelpumpe mit Auslaufschlauch zum Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie Lösungsmitteln.
Fasspumpe für Lösemittel mit festem Auslaufbogen.
Die Lösemittelpumpe mit Fußbetrieb ist speziell für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lösungsmitteln geeignet.
Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten
Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit dem Antistatik-Set von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatische Aufladung bildet.
Schutz vor gefährlichen Dämpfen
Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhähne können das Gebinde und die Pumpe hermetisch verschlossen werden. Somit können nach dem Abfüllen keine unerwünschten Dämpfe entweichen. Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschützt.
Robuste und praktische Bauweise
Die massive und langlebige Industrieausführung der Lösemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer sicher. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Fußbalg wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe mit dem Fußbalg bleiben beide Hände zum Abfüllen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden.
  • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
  • Für Fässer bis 220 Liter
  • Passend für Stahlfässer mit R 2 in. Gewinde
  • Gewindeadapter für handelsübliche Behälter und Luftfilter für besonders reines Abfüllen als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 20 l/min
Enthält Auslassrohr, 2 in. Anschlussgewinde
Zur Verwendung mit Lösungsmittel und entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel
Tiefe (metrisch) 95 cm
Typ Lösemittelpumpe
Zertifizierung/Konformität Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
Material Edelstahl V2A, PTFE (Dichtungen)