Learn More
MilliporeSigma Fußpedal für Millicell™ ERS 3.0
Artikelnummer. 18860309
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
0/1 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
18860309 0/1 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18860309 Lieferant MilliporeSigma Lieferanten-Nr. MERS03PED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 €
    181.00 € / 1 Stück
    Sparen 26.00 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optionales externes Fußpedal oder Schalter für Millicell ERS 3,0 Voltohmmeter.
  • Das Millicell™ ERS 3,0 Digital VoltOhmMeter misst zuverlässig das Membranpotential und den Widerstand von Epithel- und Endothelzellen in Kultur. Dieses Gerät misst qualitativ die Gesundheit der Zellmonoschicht und die Zellkonfluenz. Der Fußschalter/das Pedalzubehör kann an das Millicell™ ERS 3.0-System angeschlossen werden, um einen freihändigen Betrieb zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Fußpedal
Spannung 0/1 V