Learn More
BTX™ AilePulse™ USB-Fußschalter, Doppelpedal
Artikelnummer. 15497380
Click to view available options
Anschlusstyp:
Ausgangskabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15497380
Marke: BTX™ 470420
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht freihändiges Arbeiten
  • Funktioniert anstelle der Starttaste an der Vorderseite des Generators
  • Ideal bei der Durchführung von In-vivo/In-ovo-Genverabreichung oder nuklearen Transferexperimenten, wenn beide Hände für die Probenmanipulation benötigt werden
  • Kompatibel mit den meisten BTX™ Generatoren
Spezifikation
Format Fußschalter
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung und nuklearer Transfer/Klonierung
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, AilePulse™und Gemini X2 Generatoren sowie MicroJect 1000 A Mikroinjektionssysteme
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Elektroporationszubehör
Beschreibung AgilePulse Fußpedal
Display Touchscreen
Tiefe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Tiefe (metrisch) 8,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Enthält Fußpedal
Länge (angloamerikanisch) Kabel 10 ft.
Länge (metrisch) 3,1 m
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 114 mm
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Ausgangskabel
Schnittstelle Fußschalter
Pulse Form Konstant, linear, nicht linear
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.