Learn More
Eppendorf™ Schubladenregale für U410 Modell Standgefrierschränke ULT
Artikelnummer. 11389894
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Kryoboxen (133 x 133 x 53 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11389894 Kryoboxen (133 x 133 x 53 mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11389894 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. K06411900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 €
    198.00 € / 1 Stück
    Sparen 15.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Die Schubladeneinsätze für ULT-Gefrierschränke (Standgeräte) bestehen aus robustem, korrosionsbeständigem Aluminium und sind für den Langzeiteinsatz geeignet. Dieses Gestell ist für die Verwendung mit Gefriergeräten des Modells U410 vorgesehen und kann mit 53 mm (2 in.) großen Halterungen ausgestattet werden. Gefrierboxen mit einer Grundfläche von bis zu 133 mm x 133 mm.
  • Produktart: Schubladenregale für ULT-Gefrierschränke (stehend)
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen (T x B x H): 563 mm x 140 mm x 231 mm
  • Grundfläche der Verpackung: 133 mm x 133 mm
  • Gehäusehöhe: 53 mm
  • Beschreibung: Enthält (max.) 16 Gefrierboxen, 4 Boxen pro Schublade, 4 Schubladen
  • Zur Verwendung mit (Geräte): CryoCube™ F570-Serie, CryoCube™ F440-Serie, U410-Serie und CryoCube™ Gefrierschränke der Serie F740 (5 Fächer)
Bestellinformation
Abmessungen, Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Kryoboxen (133 x 133 x 53 mm)
Material Aluminium
Positionen 16
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cold Storage
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoCube™ F570-Serie, CryoCube™ F440-Serie, U410-Serie und CryoCube™ Gefrierschränke der Serie F740 (5 Fächer)
Anzahl Probengestelle 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 563 x 140 x 231 mm
Produkttyp Schubladengestell für Tiefkühlgerät
Einschübe 4 Stufen
Höhe (metrisch) 50,8 mm