Learn More
Foravirumab Recombinant Human Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30283172
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283172 1 mg 1 Milligramm
30283840 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30283172
Marke: Invitrogen MA560172
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Foravirumab Recombinant Monoclonal Antibody
Foravirumab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Foravirumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias CR4098; RV
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1