Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung
Artikelnummer. 12078281 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
434 l
583 l
Temperaturbereich:
-2°C bis +15°C
1 °C bis 15 °C
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Abmessungen (L x B x H) außen:
1864 H x 750 B x 750 T (mm)
1864 H x 750 B x 750 T mm
1900 H x 600 B x 680 T (mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich Farbe Abmessungen (L x B x H) außen unitSize
12078281 583 l -2°C bis +15°C Weiß 1864 H x 750 B x 750 T (mm) -
11317941 434 l 1 °C bis 15 °C Weiß 1900 H x 600 B x 680 T (mm) 1 Stück
15953680 583 l -2°C bis +15°C Edelstahl 1864 H x 750 B x 750 T mm -
3 options
Artikelnummer. 12078281
Marke: Liebherr™ GKv 5730
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kühlgeräte werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ Forced-Air-Kühlschränke verfügen über kunststoffbeschichtete Gitterböden und Kunststoffbehälter im Innenraum.
  • Auswahl zwischen weißem Äußerem oder Äußerem aus Edelstahl
  • SwingLine-Tür mit austauschbaren Scharnieren
  • Ergonomischer, Schlanker Griff
  • Automatisches Entfrosten
  • Dynamisches Kühlsystem
  • Elektronisches Steuerungssystem
  • Externe, digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 583 l
Temperaturbereich -2°C bis +15°C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließend
Door Material Stahl
Einschübe 6
Schrankmaterial Stahl
Innen Kunststoff-Innenbehälter
Farbe Weiß
Abtauen Automatisch
Modell Gehäuse GKV5730
Abmessungen (L x B x H) außen 1864 H x 750 B x 750 T (mm)
Innentiefe (metrisch) 581 mm
Innenhöhe (metrisch) 1510 mm
Innenbreite (metrisch) 650 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 88 kg