Learn More
Liebherr™ Forced-Air Table-height Refrigerator with Alarm
Artikelnummer. 15249096 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15249096 130 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15249096 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. FKUV1613
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lagern Sie flüchtige, nicht-korrosive Produkte sicher. Der Liebherr™ Laborkühlschrank mit zündquellenfreier Innenseite bietet sichere, ATEX-zugelassene Lagerung auf Glasböden in einem bruchsicheren Stahlkorpus. Elektronische Steuerung für Temperaturstabilität. In verschiedenen Größen erhältlich.
Zuverlässige Kühlung flüchtiger Produkte
  • Belüftete statische Kühlung, die bei Öffnung der Tür aussetzt
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für bessere Verteilung der Kaltluft
  • Automatisches Abtauen und Tank zur Kondensatrückgewinnung
  • Digitales LED-Temperatur-Bedienfeld mit unabhängigen Schalterfunktionen während Stromausfällen
  • Sicherer, ATEX-anerkannter Lagertank für flüchtige, nicht korrosive Produkte
Langlebige, anwenderfreundliche Konstruktion
  • Verstellbare Böden für bis zu 40 kg und extrahierbar bis 90 °
  • Bruchsicherer Stahlkorpus mit Polystyrol-Auskleidung, Tank aus ABS-Kunststoff und Glasböden
  • Wechselbare Tür kann von jeder Seite geöffnet werden
  • Magnetdichtung mit 4-Fläche kann leicht ausgetauscht werden
  • Mit Schloss und verstellbaren Standfüßen vorne
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 130 l
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Kältemittel R600A
Door Material Double-glazed
Schrankmaterial Stahl
Innen White Polystyrene interior containers
Farbe White
Modell FKUV1613X
Abmessungen (L x B x H) außen 83 H x 60 W x 61.5 D cm
Innentiefe (metrisch) 43.5 cm
Innenhöhe (metrisch) 67 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220 - 240 V 50 Hz 120 w
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 42 kg