Beschreibung
- Höchsttemperatur: 650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
| Kapazität (metrisch) | 15 L |
| Typ | Chamber Furnace |
| Temperaturregelung | B410 |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±4°C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 340 x 295 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 340 x 295 x 170 mm |
| Länge (metrisch) | 340 mm |
| Breite (metrisch) | 295 mm |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Mehr anzeigen |