Learn More
Nabertherm Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 450 °C
Artikelnummer. p-7160817 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturregelung unitSize
15958380 30 l B400 1 Stück
15948380 30 l C440 1 Stück
15988380 60 l B400 1 Stück
15978380 60 l C440 1 Stück
15928390 120 l B400 1 Stück
15918390 120 l C440 1 Stück
15968390 250 l B400 1 Stück
15958390 250 l C440 1 Stück
15908400 500 l B400 1 Stück
15998390 500 l C440 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 15958380
Marke: Nabertherm NA0341D1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eine gute Temperaturgleichförmigkeit mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten. Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
  • Höchsttemperatur: 450 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturgleichmäßigkeit bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Kapazität (metrisch) 30 l
Typ Chamber Furnace
Temperaturregelung B400
Temperaturgleichförmigkeit ±4°C
Gewicht (metrisch) 285 kg