Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA, 450 °C
Artikelnummer. 17358049 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 L
120 l
250 l
500 l
Reglertyp:
B500
C540
Gehäuse B500
Gehäuse C540
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17358049 120 l B500 1 Stück
17358039 30 L Gehäuse B500 1 Stück
17368039 30 L Gehäuse C540 1 Stück
17398039 60 L Gehäuse B500 1 Stück
17308049 60 L Gehäuse C540 1 Stück
17368049 120 l C540 1 Stück
17318059 250 l B500 1 Stück
17328059 250 l C540 1 Stück
17378059 500 l B500 1 Stück
17388059 500 l C540 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17358049 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. NA1243K2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine gute Temperaturkonstanz mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten.Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
  • Höchsttemperatur:450 °C
  • Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
  • Rechts angeschlagene Schwenktür
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
  • Horizontale Luftzirkulation
  • Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
  • Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
  • Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 17052-1
Reglertyp B500
Kapazität (metrisch) 120 l
Temperatur (metrisch) 450 °C
Typ Kammerofen
Temperaturgleichförmigkeit ±4 °C
Gewicht (metrisch) 460 kg