Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl stumpf, gerade Form
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für exakte Laborarbeiten
- Gerade Form mit stumpfen Enden, deren Innenseiten geriffelt sind
- Zum Bearbeiten unterschiedlicher Materialien, Gewebe oder Proben
- Die Laborpinzette besteht aus Edelstahl und hat einen geriffelten Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | stumpf, gerade Form |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Bauweise/Design | stumpf, gerade Form |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.13 in. |
| Material | Edelstahl (1.4301) |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Typ | Pinzette |
| Menge | 1 |