Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, gerade Form
Artikelnummer. p-7161107 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16309561 105 mm 1 Stück
16319561 130 mm 1 Stück
16329561 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16309561 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53860200
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pinzetten eignen sich ideal für den Einsatz in Laboren. Spitze Enden mit geriffelter Innenstruktur gewährleisten die zuverlässige Handhabung verschiedener Proben. Der geriffelte Griff bietet einen guten Halt.
  • Edelstahl (1.4301)
  • Spitz zulaufende Enden mit geriffelter Innenstruktur gewährleisten die zuverlässige Handhabung verschiedener Proben.
  • Der geriffelte Griff bietet einen guten Halt
  • Geeignet für präzise Arbeiten in der Chemie, der pharmazeutischen Industrie, der Kosmetikindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pinzette
Länge (angloamerikanisch) 4,13 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Material Edelstahl (1,4301)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Anzahl pro Packung 1
Menge 1
Modell Standard
Spitzenform Scharf, gerade